missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclin B1 Antibody (V92.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
190.00 € - 453.00 €
Spezifikation
| Antigen | Cyclin B1 |
|---|---|
| Klon | V92.1 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 0.5 - 1.0 μg/10^6 cells, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5 - 1 μg/mL, Immunoprecipitation 1 - 2 μg/500ug protein, CyTOF-ready |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18571162
|
Novus Biologicals
NB100-2648-0.025mg |
0.025 mg |
190.00 €
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18531030
|
Novus Biologicals
NB100-2648 |
0.1 mg |
453.00 €
0.10 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human, Mouse, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOFSpezifikation
| Cyclin B1 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors | |
| PBS | |
| 891 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A purified |
| V92.1 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 0.5 - 1.0 μg/10^6 cells, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5 - 1 μg/mL, Immunoprecipitation 1 - 2 μg/500ug protein, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Hamster | |
| CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1 | |
| Hamster Cyclin B1 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts