Learn More
Invitrogen™ Cyclin D2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5B4M7)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
Antigen Cyclin D2
Klon 5B4M7
Konzentration 0.63 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283449
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558015
20 μL
185.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284714
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558016
100 μL
457.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LLGAVCMFL ASKLKETSPL TAEKLCIYTD NSIKPQELLE WELVVLGKLK WNLAAVTPHD FIEHILRKLP QQREKLSLIR KHAQTFIALC ATDFKFAMYP PS.
Cyclin D2 is a G1 cyclin required for G1 phase progression and is a strong candidate for a proto-oncogene. Cyclin D2 can phosphorylate pRB when associated with cdk 4 and / or cdk 6.
Spezifikation
Spezifikation
Cyclin D2
0.63 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P30279
894
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Cyclin D2 (NP_001750.1).
Antibody
5B4M7
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
CCND2
2600016F06Rik; AI256817; BF642806; C86853; CCND2; cD2; cyclin D2; Cyl-2; G1/S-specific cyclin-D2; KIAK0002; MGC102758; MPPH3; Vin1; Vin-1; Vin-1 proto-oncogene
CCND2
Primary
Protein A