Learn More
Cyclin H Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2C5G11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Cyclin H
Klon 2C5G11
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829475
Unterlagen ansehen
Proteintech
67065-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16819475
Unterlagen ansehen
Proteintech
67065-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Cyclin H antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Cyclin H. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Cyclin H antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Cyclin H
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
902
Primary
2C5G11
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG2a