Learn More
Cyclobenzaprine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451048
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451048 5 g 5 Gramm
16432269 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451048 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0740
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobenzaprine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 6202-23-9
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22ClN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym MK130 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (320.67 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C\13.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 311.85
Formelmasse 311.85
Reinheit (%) 99.91%
Güte Research