Learn More
Cyclobenzaprin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30040474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040474 500 mg 500 Milligramm
18012350 100 mg 100 Milligramm
18081150 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC987750500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6202-23-9
Summenformel C20 H21 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 311.85
Synonym Cyclobenzaprine Hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 10,11δ-Amitriptyline hydrochloride, Benzamin, Flexeril, Flexiban, Lisseril, MK 130 hydrochloride, Miosan, Multi-Relax, Proheptatriene hydrochloride, Tensodox, Yurelax
IUPAC-Name 3-(Dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]Annulen-11-yliden)-N,N-Dimethylpropan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobenzaprine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
Formelmasse 311.1441
Reinheit (%) >95%