Learn More
γ-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434512 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434512 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11434512 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02190054.5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
γ-Cyclodextrin, MP Biomedicals Es soll als Fluoreszenzverstärker für chemische und klinische Tests nützlich sein.
Chemische Identifikatoren
CAS 17465-86-0
Summenformel C48H80O40
Molekulargewicht (g/mol) 1297.13
MDL-Nummer MFCD00009595,MFCD00149574
InChI-Schlüssel GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclooctaamylose, schardinger gamma-dextrin
PubChem CID 101136809
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30,35,40-Octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontan-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spezifikation
Schmelzpunkt 257 °C bis 265 °C (Zerlegung)(Literatur)
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser, 1M NH4OH (50 mg/ml)
Formelmasse 1297.1
Physikalische Form Pulver