Learn More
α-Cyclodextrin (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10695215
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10695215 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
10378024 25 g Bernsteinfarbiges Glas 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695215 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP25015
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
α-Cyclodextrin wird in chromatographischen Trennungen und Reinigungsmethoden verwendet. Nützlich für die selektive Ausällung von enantiomeren, positionalen oder strukturellen Isomeren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10016-20-3
Summenformel C36H60O30
Molekulargewicht (g/mol) 972.846
InChI-Schlüssel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Cyclodextrin
Schmelzpunkt 278°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 13% max.
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 5 g
Merck Index 15, 2710
Spezifische Drehung 143 to 153° (+ or -)
Formelmasse 972.9
Physikalische Form Pulver/Feststoff