Learn More
Cyclohexane D12 99.50% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17237396
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
2 x 0.75 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17237396 5 mL
17227396 2 x 0.75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17237396 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D017FD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synonym: Cyclohexane-d12
Cyclohexane D12
  • Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Chemische Identifikatoren
CAS 1735-17-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.24
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Synonym Cyclohexane-d12
IUPAC-Name (²H₁₂)Cyclohexan
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane D12
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.50% D
Menge 5 mL
Schmelzpunkt 6.47°C
Siedepunkt 80.7°C
Güte Research