Learn More
Cyclohexyl 2-Chloroacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexyl 2-chloroacetate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | ClCH2CO2C6H11 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 176.64 |
Reinheit (%) | 97% |