Learn More
Cyclohexyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31022990
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31022990 25 g
31017311 100 g
31021705 500 g
31019436 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31022990 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12276425g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
(Stabilized with MEHQ)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl methacrylate
CAS 101-43-9
Summenformel C10H16O2
MDL-Nummer MFCD00014292
Menge 25 g
SMILES CC(C(OC1CCCCC1)=O)=C
Molekulargewicht (g/mol) 168.23
Reinheit (%) 98%