Learn More
Cyclohexyl phenyl ketone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31431509
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31431509 100 g
31421260 5 g
31418054 500 g
31418881 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31431509 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD122769100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl phenyl ketone
CAS 712-50-5
Summenformel C13H16O
MDL-Nummer MFCD00001467
Menge 100 g
SMILES O=C(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 188.27
Reinheit (%) 98%