Learn More
RETSCH CYCLONE MILL TWISTER
Entwickelt für die Verarbeitung von Lebensmitteln und Futtermitteln für die anschließende NIR-Analyse. Retsch™ Zyklonmühle Twister optimiert die reproduzierbare Probenvorbereitung für die NIR-Analyse und ermöglicht so aussagekräftige und zuverlässige Analyseergebnisse.
Marke: RETSCH 20.831.0001
Beschreibung
- Die optimierte Form von Rotor und Mahlkammer erzeugt einen Luftstrahl, der das gemahlene Probenmaterial durch den integrierten Fliehkraftabscheider in die Probenflasche befördert.
- Der Luftstrahl verhindert, dass sich das Material aufheizt, wodurch der Feuchtigkeitsgehalt erhalten bleibt
- Siebe gewährleisten eine optimale Partikelgrößenverteilung, sodass keine Neukalibrierung des NIR-Spektrometers erforderlich ist
- Die Rotordrehzahl kann in 3 Schritten perfekt an die Gegebenheiten des Probenmaterials angepasst werden
- Da der Luftstrahl eine vollständige Entleerung des Materials aus der Mahlkammer bewirkt, kann die Mühle schnell und einfach gereinigt werden
- Ideal für das Mahlen von Lebensmitteln, Getreide, Tierfutter und sonstigen ähnlichen Produkten
- 3 Drehzahlen einstellbar
- Fliehkraftabscheider mit 250 ml-Sammelflasche ermöglicht eine schnelle Extraktion von Probenmaterial
- Dank problemloser Reinigung keine Kreuzkontamination
- Anwenderfreundliches Bedienfeld
- Robuster Industriemotor 900 W mit langer Lebensdauer
Spezifikation
Zyklonmühle TWISTER | |
220/240 V, 50/60 Hz | |
Zum Schleifen vor der NIR-Analyse | |
50/60 Hz | |
1-Phasiger Netzanschluss | |
14 kg |
283 x 449 x 427 mm | |
Zum Schleifen vor der NIR-Analyse | |
427 mm | |
283 mm | |
220/240 V | |
449 mm |