Learn More
STEMCELL Technologies Cyclopamine
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
- Cyclopamine is a steroid alkaloid that inhibits the Hedgehog pathway at the point of the pathway activator Smoothened
- Cyclopamine binds to the heptahelical bundle of Smoothened, a G protein-coupled receptor, and prevents it from signaling further downstream (Chen et al.)
- Reduces proliferation of rat neural progenitor cells and mouse neurospheres (Lai et al.; Palma and Ruiz i Altaba)
- Reduces proliferation of mouse mammospheres (Liu et al.)
- Promotes differentiation of pancreatic cells from human embryonic stem cells (D'Amour et al.)
- Inhibits the growth of human and mouse medulloblastoma cells, and human glioblastoma cells (Bar et al.), Berman et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 4449-51-8 |
| Synonym | 11-Deoxojervine; Jervine |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C27H41NO2 |
| Reinheit | ≥ 95 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.