missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclopamine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16409797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16409797

Marke: Medchem Express HY17024

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cyclopamine is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist with an IC50 of 46 nM in the Hh cell assay. Cyclopamine is also a selective Smo inhibitor.

Cyclopamine is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist with an IC50 of 46 nM in the Hh cell assay. Cyclopamine is also a selective Smo inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyclopamine
CAS 4449-51-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H41NO2
Menge 5 mg
Synonym 11-Deoxojervine
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 20 mg/mL (48.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (24.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC1=C2[C@@]([C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(C[C@@H](O)CC4)=CC3)C)([H])C2)([H])CC[C@@]15[C@@H]([C@@]6([H])[C@](C[C@H](C)CN6)([H])O5)C
Molekulargewicht (g/mol) 411.62
Formelmasse 411.62
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt