Learn More
Cyclopamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16463287 50 mg 50 Milligramm
16437236 100 mg -
16417278 10 mg -
16409797 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16463287
Marke: Medchem Express HY17024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cyclopamine is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist with an IC50 of 46 nM in the Hh cell assay. Cyclopamine is also a selective Smo inhibitor.
Cyclopamine is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist with an IC50 of 46 nM in the Hh cell assay. Cyclopamine is also a selective Smo inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopamine
CAS 4449-51-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H41NO2
Menge 50 mg
Synonym 11-Deoxojervine
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 20 mg/mL (48.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (24.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC1=C2[C@@]([C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(C[C@@H](O)CC4)=CC3)C)([H])C2)([H])CC[C@@]15[C@@H]([C@@]6([H])[C@](C[C@H](C)CN6)([H])O5)C
Molekulargewicht (g/mol) 411.62
Formelmasse 411.62
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death