Learn More
Cyclopentyltrimethoxysilane, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30767633
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30767633 5 g
30764789 25 g
30765414 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30767633 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1229925g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyltrimethoxysilane
CAS 143487-47-2
Summenformel C8H18O3Si
MDL-Nummer MFCD00236509
Menge 5 g
SMILES CO[Si](OC)(C1CCCC1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 190.31
Reinheit (%) 96%