Learn More
Cyclopentyltriphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457606 10 g 10 Gramm
11467606 50 g 50 Gramm
11477606 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14647.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7333-52-0 | C23H24BrP | 411.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7333-52-0
Summenformel C23H24BrP
Molekulargewicht (g/mol) 411.32
MDL-Nummer MFCD00051880
InChI-Schlüssel WZYWSVSFFTZZPE-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopentyltriphenylphosphonium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, cyclopentyltriphenyl-, bromide, cyclopentyltriphenylphosphanium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphonium bromide, cyclopentyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopentyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-,bromide 1:1, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2735896
IUPAC-Name Cyclopentyl(Triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].C1CCC(C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 262°C to 266°C
Menge 10 g
Beilstein 3580193
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 411.33
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentyl triphenylphosphonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclopentyltriphenylphosphonium bromide