Learn More
Cyclophosphamide hydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclophosphamide hydrate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 6055-19-2 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H17Cl2N2O3P |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Cyclophosphamide monohydrate |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 50 mg/mL (179.15 mM) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (136.15 mM) |
| Mehr anzeigen |