Learn More
Cyclophosphamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471256
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471256 200 mg 200 Milligramm
16457296 100 mg 100 Milligramm
16441856 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16471256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17420
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclophosphamide
Physikalische Form Solid
CAS 50-18-0
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H15Cl2N2O2P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 38 mg/mL (145.54 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (127.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 261.09
Formelmasse 261.09
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research