Learn More
Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31427202
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31427202 1 g
31421728 5 g
31423232 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31427202 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1055631g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone
CAS 7152-03-6
Summenformel C11H12O2
MDL-Nummer MFCD00001296
Menge 1 g
SMILES O=C(C1CC1)C2=CC=C(OC)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Reinheit (%) 98%