Learn More
Cyclopropyl(phenyl)sulfane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30775332
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30775332 1 g
30767510 25 g
30768390 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30775332 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1230431g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl(phenyl)sulfane
CAS 14633-54-6
Summenformel C9H10S
MDL-Nummer MFCD00009684
Menge 1 g
SMILES C1(SC2CC2)=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 150.24
Reinheit (%) 98%