Learn More
Cyclopropylphenylsulfid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368735
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368735 1 g 1 Gramm
11378735 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12321.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14633-54-6 | C9H10S | 150.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14633-54-6
Summenformel C9H10S
Molekulargewicht (g/mol) 150.24
MDL-Nummer MFCD00009684
InChI-Schlüssel YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide
PubChem CID 123348
IUPAC-Name (cyclopropylsulfanyl)benzene
SMILES C1CC1SC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl phenyl sulfide
Dichte 1.045
Siedepunkt 61°C to 62°C (1 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.581
Menge 1 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 2075701
Formelmasse 150.24
Reinheit (%) ≥98%