Learn More
Cyclopropyl(trimethylsilyl)-acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490358 5 g 5 Gramm
15400368 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53487.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81166-84-9 | C8H14Si | 138.29 g/mol
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene is used in several addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropyl-(trimethylsilyl)-acetylen wird in mehreren Additionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich (0.069 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81166-84-9
Summenformel C8H14Si
Molekulargewicht (g/mol) 138.29
MDL-Nummer MFCD00671355
InChI-Schlüssel IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
PubChem CID 2758018
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1CC1
Spezifikation
Siedepunkt 83°C (80mmHg)
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Menge 5 g
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.454
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.069g/L) (25°C).
IUPAC-Name 2-Cyclopropylethynyl(trimethyl)silan
Formelmasse 138.28
Reinheit (%) 97%