Learn More
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31087889
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31087889 500 g
31078698 1 kg
31080403 10 g
31079727 5 g
31077837 100 g
31078101 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31087889 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD123075500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
CAS 14114-05-7
Summenformel C21H20BrP
MDL-Nummer MFCD00011872
Menge 500 g
SMILES C1([P+](C2=CC=CC=C2)(C3CC3)C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C1.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 383.26
Reinheit (%) 95%