Learn More
Cyclopropyl-triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466127 100 g 100 Gramm
11446127 5 g 5 Gramm
11456127 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25102.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14114-05-7 | C21H20BrP | 383.27 g/mol
It is used for electrolytic polarization of Zn, has potential antitumor activity, reactant for synthesis of cycloporpylidenemethylarylethynynes, keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions, a reactant for hydroalkynylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für die elektrolytische Polarisation von Zn verwendet, hat eine potenzielle antitumorale Wirkung, ist ein Reaktionsmittel für die Synthese von Cyclopropyliden-methyl-arylethynylen und Ketohalogeniden für die sequenzielle Azidierung und intramolekulare Schmidt-Reaktionen sowie ein Reaktionsmittel für die Hydroalkynierung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14114-05-7
Summenformel C21H20BrP
Molekulargewicht (g/mol) 383.27
MDL-Nummer MFCD00011872
InChI-Schlüssel XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, cyclopropyltriphenyl-, bromide, cyclopropyltriphenylphosphanium bromide, cyclopropyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-209cls, cyclopropyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopropyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropyl-triphenylphosphonium bromide, cyclopropyltriphenyl-phosphonium bromide, triphenyl-cyclopropylphosphonium bromide
PubChem CID 2723931
IUPAC-Name cyclopropyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].C1CC1[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Menge 100 g
Beilstein 6413483
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 383.27
Reinheit (%) 98%