missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Cyclosporin A-Derivative 1 Free base

Artikelnummer. 16402889
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16402889 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16402889 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1355A
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cyclosporin A-Derivative 1 (Free base) is a crystalline intermediate derived from the opening of cyclosporin A extracted from patent WO 2013167703 A1. Cyclosporin A is an immunosuppressive agent which can bind to the cyclophilin and inhibit calcineurin.

Spezifikation

Reinheit 99.29%
CAS 286852-20-8
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 1276.69 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.