Learn More
Cyclosporin A, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclosporin A |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 59865-13-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 200 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C62H111N11O12 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cyclosporine A Ciclosporin A CsA |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 62.5 mg/mL (51.97 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (41.58 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.