Learn More
Cynarin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421388
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16421388 5 mg 5 Milligramm
16473856 25 mg 25 Milligramm
16428958 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16421388 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN03595mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cynarin
Physikalische Form Solid
CAS 30964-13-7
Farbe Off-White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H24O12
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym Cynarine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM)
SMILES O=C([C@]1(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)C[C@@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 516.45
Formelmasse 516.45
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research