Learn More
ACROBiosystems Cynomolgus Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, His Tag
MALS verified
423.38 € - 3108.82 €
Spezifikation
Molekulargewicht 33.7 kDa
Quelle Cynomolgus Mesothelin (296-580), His Tag (MSN-C52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 296 - Gly 580 (Accession # A0A2K5TW94-1).
Immunogen Asp 296 - Gly 580
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias MSLN,Mesothelin,MPF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17186501
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MSN-C52H6-1MG
1 mg
3108.82 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17176501
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MSN-C52H6-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mesothelin (MSLN) is also known as CAK1 antigen, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, which belongs to the mesothelin family. Mesothelin / MSLN can be proteolytically cleaved into the following two chains by a furin-like convertase: Megakaryocyte-potentiating factor (MPF) and the cleaved form of mesothelin. Both MPF and the cleaved form of mesothelin are N-glycosylated. Mesothelin / MSLN can interacts with MUC16. The membrane-anchored forms of MSLN may play a role in cellular adhesion. MPF potentiates megakaryocyte colony formation in vitro.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 33.7 kDa. The protein migrates as 35-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
33.7 kDa
Asp 296 - Gly 580
MSLN,Mesothelin,MPF
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Cynomolgus Mesothelin (296-580), His Tag (MSN-C52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 296 - Gly 580 (Accession # A0A2K5TW94-1).
-20°C
Mesothelin
Cynomolgus Monkey
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens