Learn More
Cyproheptadin-Noxid, TRC
Artikelnummer. 30137225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137225 1 g 1 Gramm
30011601 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9895501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100295-63-4
Summenformel C21 H21 N O
Molekulargewicht (g/mol) 303.4
Synonym 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide, Cyprohepatadine N-Oxide
IUPAC-Name 4-(Dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]Annulen-11-yliden)-1-Methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
SMILES C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyproheptadine N-Oxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Formelmasse 303.1623