Learn More
Cyproterone acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Artikelnummer. Menge
16481676 500 mg
16459855 250 mg
2 options
Artikelnummer. 16481676
Marke: Medchem Express HY13604
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cyproterone acetate is an anti-androgen (IC50=7.1 nM) and progestogen synthetic steroid. Cyproterone acetate has affinity with progesteron and with glucocorticoidal receptors.
Cyproterone acetate is an anti-androgen (IC50=7.1 nM) and progestogen synthetic steroid. Cyproterone acetate has affinity with progesteron and with glucocorticoidal receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyproterone acetate
Physikalische Form Solid
CAS 427-51-0
Farbe Off-White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H27ClO4
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (82.72 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (49.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12C(C(Cl)=C[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(C)=O)OC(C)=O)=CC([C@H]5[C@@H]1C5)=O
Molekulargewicht (g/mol) 402.91
Formelmasse 402.91
Reinheit (%) 99.93%
Güte Research