Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ NF Zellproliferations-Assay
Artikelnummer. 10422185
Click to view available options
Zelltyp:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Menge:
10 Microplates
100 Microplates
100 Mikrotiterplatten
1000 Assays
1000 Assays
10 Mikrotiterplatten
200 Assays
50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10422185
Marke: Invitrogen™ C35011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CyQUANT™ NF Zellproliferationsassay-Kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Optimieren Sie Ihre Hochdurchsatz-Zytotoxizitäts- und Proliferations-Screenings mit dem CyQUANT™ Direkten Zellproliferationsassay – ohne erforderliche Waschvorgänge, Zelllyse, Temperaturausgleich oder Radioaktivität. DNA-basierte Assays haben sich als die empfindlichsten Indikatoren zur Zellviabilität bewährt, und die Datenkonkordanz mit metabolisch basierten Assays ist ausgezeichnet. Der CyQUANT™ Direct-Assay ist eine hochempfindliche und robuste Methode zur Beurteilung von Zellwachstum, Zellviabilität oder Zytotoxizität in einer Reihe von Anwendungen, vom Hochdurchsatz-Screening bis zur Bioproduktion.
Merkmale des CyQUANT™ Direct Cell Proliferation Assay:
  • Bequemere Arbeitsabläufe für das High-Throughput-Screening (HTS)–keine Waschschritte, Zelllyse, Temperaturausgleich oder Radioaktivität erforderlich
  • Schnelles Protokoll, hohe Empfindlichkeit und großer dynamischer Bereich
  • Messungen erfolgen unabhängig vom metabolischen Zustand der Zellen auf regulären Fluoreszenz-Plattenlesegeräten
  • Multiplex-Assays, die spektral unterschiedliche Fluoreszenz oder Lumineszenz messen
    Schnell und komfortabel, mit großem Dynamikbereich
    Der CyQUANT™ Direkt-Assay ist ein fluoreszenzbasierter Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassay für Mikrotiterplatten-Reader mit einem linearen Detektionsbereich von weniger als 100 bis 20.000 Zellen pro Well für die meisten Zelltypen. Das waschfreie, homogene Format und das schnelle Zugeben-Mischen-Ablesen-Protokoll machen den CyQUANT™ Direct-Assay ideal für HTS-Anwendungen. Der Assay kann in einer Stunde abgeschlossen werden, ohne erforderliche Waschvorgänge, Zelllyse und ohne Temperaturausgleich. Das Signal ist für mehrere Stunden stabil, was die Handhabung des Arbeitsablaufs zusätzlich erleichtert.
    Funktionsweise
    Der CyQUANT™ Direkt-Assay basiert auf einem membrangängigen, DNA-bindenden Farbstoff in Kombination mit einem Maskierungsfarbstoff. Die zelluläre DNA ist stark reguliert und Schätzungen der Zellanzahl auf DNA-Basis sind sehr präzise. Der Maskierungsfarbstoff verhindert das Anfärben von toten Zellen oder Zellen mit geschädigter Zellmembran, sodass nur gesunde Zellen gefärbt werden. Der CyQUANT™ Direct-Assay misst sowohl die Zellproliferation als auch die Unversehrtheit der Zellmembran als weiteren Indikator für die Zellviabilität. Benutzer von metabolisch basierten Assays zur Zellviabilität können bestehende Daten leicht mit den Ergebnissen aus dem CyQUANT™ Direct-Assay vergleichen, da sich Konkordanz-Assays auf der Basis von Stoffwechsel oder Energie (ATP) hervorragend bewährt haben. Der Einsatz von Multiplex-Verfahren mit spektral unterschiedlichen fluoreszierenden Sonden oder Lumineszenz-Assay-Kits ist ebenfalls möglich, da die Zellen nicht lysiert werden. Außerdem ermöglicht das fluoreszierende Signal einen Wechsel zwischen HTS- und HCS-Platten-Readern, wenn es notwendig ist, Multiplex-Assays auf unterschiedlichen Plattformen auszuführen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Direct Cell
    Farbe Grün
    Inhalt und Lagerung
    • 0,5 ml CyQUANT™ Direct Nukleinsäurefärbung (Komponente A)
    • 2,5 ml CyQUANT™ Direct Hintergrundsuppressor I (Komponente B)
    • Beide bei 2 °C bis 25 °C lagern. Mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern.
    Kulturmilieu Suspensionszellkultur, adhärente Zellkultur
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferationsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Mikroskop, HTS-Lesegerät, Spektralphotometer, Mikroskop, HTS-Lesegerät
    Produkttyp Zellproliferationsassay
    Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
    Emission Sichtbar
    Format 96-Well-Platte, 1536-Well-Platte, 384-Well-Platte
    Inkubationszeit 60 min
    Produktlinie CyQUANT, Molecular Probes
    Menge 10 Microplates
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Anregung/Emission 508⁄527