Learn More
Cysteamine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490668
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490668 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16490668 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY77591
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cysteamine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 156-57-0
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C2H8ClNS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym 2-Aminoethanethiol hydrochloride2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (2200.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (440.10 mM)
SMILES SCCN.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 113.61
Formelmasse 113.61
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research