Learn More
MedChemExpress Cytarabine hydrochloride
Artikelnummer. 16456246
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16456246 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16456246 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY13605A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cytarabine hydrochloride, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Spezifikation
Molekulargewicht 279.68 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 95.0%
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (178.78 mM∣Need ultrasonic)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 69-74-9
Synonym Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride∣ Cytosine Arabinoside hydrochloride∣ Ara-C hydrochloride