Learn More
Cytarabine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491676 500 mg 500 Milligramm
16446246 100 mg 100 Milligramm
16491359 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491676 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13605
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cytarabine, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine has antiviral effects against HSV. Cytarabine shows anti-orthopoxvirus activity.
Cytarabine, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine has antiviral effects against HSV. Cytarabine shows anti-orthopoxvirus activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytarabine
Physikalische Form Powder
CAS 147-94-4
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H13N3O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Cytosine β-D-arabinofuranoside Cytosine Arabinoside Ara-C
Löslichkeitsinformationen H2O : 48 mg/mL (197.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.3 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
Formelmasse 243.22
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research