Learn More
MedChemExpress Cytidine
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 243.22 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.78% |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 50 mg/mL (205.58 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (205.58 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 65-46-3 |
| Synonym | Cytosine β-D-riboside∣ Cytosine-1-β-D-ribofuranoside |