Learn More
Cytidin-5'-diphosphat-Trinatriumsalz, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Cytidin-5′-Diphosphat-Trisodiumsalz wurde zur Herstellung eines Vaccinia-Virus verwendet, das Ribonukleotid-Reduktase in Primatzellen induziert.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser, nicht löslich in Ethanol, Chloroform und Ether.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Cytidin-5′-Diphosphat-Trisodiumsalz wurde zur Herstellung eines Vaccinia-Virus verwendet, das Ribonukleotid-Reduktase in Primatzellen induziert.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser, nicht löslich in Ethanol, Chloroform und Ether.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cytidine-5'-diphosphate trisodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 mg |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water,insoluble in ethanol,chloroform and ether. |
Formelmasse | 469.12 |
Physikalische Form | Kristallpulver |