Learn More
Epredia™ Shandon™ Cytoblock™ Präparationssystem für Zellblöcke
Mit dem Epredia™ Shandon™ Cytoblock™ Präparationssystem für Zellblöcke können Sie Feinnadelpunktionen, Gewebefragmente und Zellpellets rasch und zuverlässig aufarbeiten.
Marke: Epredia™ 7401150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoblock™ Präparationssystem für Zellblöcke können Sie Feinnadelpunktionen, Gewebefragmente und Zellpellets rasch und zuverlässig aufarbeiten.
- Steigert die Fähigkeit zur Verarbeitung von spärlichem oder unsichtbarem Material für Zellblöcke und verringert den Verlust von kritischem Material
- Geeignet für immunhistochemische Verfahren
- Ersetzt zeit- und kostenintensive Agar- und Thrombin-Verfahren
- Erfordert phosphatfreies Fixiermittel auf dem Prozessor, wie z. B. die Epredia™ Zinkfixiermittel Formal-Fixx™, Formal-Fixx oder Glyo-Fixx™ (Formalin-Ersatz), oder eine Umgehung der Formalin-Fixierschritte auf dem Prozessor
- Das Cytoblock-System kann auch mit einem schnellen Biopsieprogramm ausgeführt werden
Spezifikation
Zell-Bearbeitungs-System | |
Cytoblock Zellblock-Präparationssystem |