Learn More
Thermo Scientific™ Cytochalasin A
Artikelnummer. p-7070068
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15403079 1 mg 1 Milligramm
15493069 5 mg 5 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15403079
Marke: Thermo Scientific™ J60280.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine anti-zytoskeletale Verbindung. Hemmt den Glukosetransport, die Aktin-Polymerisation und blockiert die Bildung von Mikrotubuli. Hemmt die Zellteilung. Hemmt die HIV-1-Protease
CAS 14110-64-6
Summenformel C29H35NO5
Formelmasse 477.60
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Schmelzpunkt 191°C
Löslichkeit Soluble in DMF, DMSO, ethanol and acetone. Insoluble in water.
Form Pulver