Learn More
MedChemExpress Cytochalasin B
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 479.61 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 14930-96-2 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.0% |
| Löslichkeit | DMSO : 83.33 mg/mL (173.75 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 25 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Phomin |
| Ziel | Arp2/3 Complex |
| Mehr anzeigen |