Learn More
Cytiva Cytodex 1 Gamma-Mikrotiterträger
Artikelnummer. 15737207 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
30 g
300 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
30 Gramm
300 Gramm
Artikelnummer. 15737207
Marke: Cytiva 17548703
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mikroträger zur allgemeinen Verwendung in sterilisierter Trockenpulverform.
  • Cytodex 1-Gamma wurde entwickelt, indem eine quervernetzte Dextran-Matrix durch positiv geladene N-, N-Diethylaminoethyl (DEAE)-Gruppen ersetzt wird, die über die gesamte Matrix verteilt sind.
  • Mikroträger-Trockengewicht: 4.3 x 106
  • Oberflächen-Trockengewicht: 0.44 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zu den Anwendungen gehören die Herstellung großer Mengen von Zellen, Viren und rekombinanten Zellprodukten (z. B. Interferon, Enzyme, Nukleinsäuren, Hormone), Studien zur Zelladhäsion, Diffusionserregung und Zellfunktion, Perfusionskolonnensysteme, Mikroskopie, Gewinnung mitotischer Zellen, Isolierung von Zellen, Membranstudien, Lagerung und Transport von Zellen, Assays mit Zelltransfer und Studien zum Aufstieg markierter Verbindungen
Menge 3 kg