Learn More
Cytohesin 3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Cytohesin 3 |
---|---|
Konzentration | 0.48 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896394
|
Proteintech
16687-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886394
|
Proteintech
16687-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
GRP1 (general receptor for phosphoinositides-1) contains a Pleckstrin homology (PH) domain as well as a Sec7 domain. The PH domain has high binding affinity for phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate Ptdlns(3,4,5)P3), while the Sec7 homology domain is responsible for catalyzing guanine nucleotide exchange of ADP-ribosylation factor (ARF) proteins. GRP1 co-localizes with ARF6 and catalyzes GTP/GDP exchange on ARF6. It is known to interact with Ptdlns(3,4,5)P3 localized to the plasma membrane in vitro and may also be a Ptdlns(3,4,5)P3 receptor. Additionally, GRP1 may regulate protein sorting and membrane trafficking through interaction with the guanosine triphosphate ARF, and may control cell adhesion through interaction with integrins.Spezifikation
Cytohesin 3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O08967, O43739, P97696 | |
116693, 19159, 9265 | |
Cytohesin 3 Fusion Protein Ag10025 | |
Primary | |
-20°C | |
CYTH3 |
0.48 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARNO3, CYTH3, cytohesin 3, GRP1, Protein ARNO3, PSCD3 | |
Cyth3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |