Learn More
Cytokeratin 19 Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL594-10712-100UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 17294766
  • 319.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 09-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Keratins are a large family of proteins that form the intermediate filament cytoskeleton of epithelial cells. Keratin expression is highly regulated, tissue specific, and varies according to cell-state. Type I keratins consist of acidic, low molecular weight proteins with MW ranging from 40 kDa (KRT19) to 64 kDa (KRT9). Type 2 keratins consist of basic or neutral, high molecular weight proteins with MW from 52 kDa (KRT8) to 67 kDa (KRT18). Keratin 19 is a type I cytokeratin. It is a biochemical marker of skin stem cells in vivo and in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 19
Polyclonal
Rabbit
Primary
Human
IgG
Immunofluorescence
CoraLite 594
100 μL
3880