Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cytokeratin 20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
147.00 € - 575.21 €
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 20 Ab-1
Klon Ks20.8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12631237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-377-S0
100 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12641237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-377-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
585.00 €
379.08 € / 500 Mikroliter
Sparen 205.92 €
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12621237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-377-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
617.00 €
575.21 € / 1 Milliliter
Sparen 41.79 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12611237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-377-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
299.00 €
279.51 € / 7 Milliliter
Sparen 19.49 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12601237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-377-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
397.00 €
372.30 € / 12 Milliliter
Sparen 24.70 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Keratin 20/cytokeratin20 (CK20) is a Type-I keratin which is primarily expressed in gastric and intestinal epithelium, urothelium, and Merkel-cells. CK20 is expressed in adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas and the bile system. CK20 is also present in mucinous ovarian tumors, transitional-cell and Merkel-cell carcinomas. Notably, the squamous cell carcinomas and adenocarcinomas of the breast, lung, and endometrium, non-mucinous tumors of the ovary, and small cell carcinomas lack in CK20.
Host Species: Mouse
Clone: Ks20.8
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human and Mouse. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified human cytokeratin preparation
Molecular Weight: 46 kDa
Positive Control: HT29 cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 20 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
IVD
Semi-purified human cytokeratin preparation
Ks20.8
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein