Learn More
Biomex™ Cytomegalovirus (CMV) Seroconversion Panels
Biomex™ Cytomegalovirus (CMV) Seroconversion Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of IgM/IgG antibody test systems and methods.
Marke:  Biomex™ SCP-CMV-007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15829827
  • N.V. / 1 Set
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Illustrates the onset and decline of IgM and IgG Cytomegalovirus antibodies from one individual over a period of time.
  • For CMV assay evaluation purposes of IgM/IgG antibody test systems.
  • Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.
  • Defibrinated and filtered.
  • Sodium azide (0.095%) was added as preservative.
  • All panel members are ready to use.
Spezifikation
Spezifikation
Single donor
20 x 0.5 mL Vials
−20°C to -80°C
Cytomegalovirus