missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biomex™ Cytomegalovirus (CMV) Seroconversion Panels

Biomex™ Cytomegalovirus (CMV) Seroconversion Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of IgM/IgG antibody test systems and methods.

auf Anfrage

Spezifikation

Inhalt und Lagerung −20°C to -80°C
Beschreibung Single donor
Produkttyp Cytomegalovirus
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15899817
Encompass
Unterlagen ansehen
Biomex™
SCP-CMV-003
5 x 0.5 mL Vials
auf Anfrage
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

15809827
Encompass
Unterlagen ansehen
Biomex™
SCP-CMV-005
6 x 0.5 mL Vials
auf Anfrage
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

15879817
Encompass
Unterlagen ansehen
Biomex™
SCP-CMV-001
15 x 0.5 mL Vials
auf Anfrage
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

15829827
Encompass
Unterlagen ansehen
Biomex™
SCP-CMV-007
20 x 0.5 mL Vials
auf Anfrage
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

15819827
Encompass
Unterlagen ansehen
Biomex™
SCP-CMV-006
24 x 0.5 mL Vials
auf Anfrage
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

15889817
Encompass
Unterlagen ansehen
Biomex™
SCP-CMV-002
25 x 0.5 mL Vials
auf Anfrage
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Beschreibung

Beschreibung

  • Illustrates the onset and decline of IgM and IgG Cytomegalovirus antibodies from one individual over a period of time.
  • For CMV assay evaluation purposes of IgM/IgG antibody test systems.
  • Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.
  • Defibrinated and filtered.
  • Sodium azide (0.095%) was added as preservative.
  • All panel members are ready to use.
Spezifikation

Spezifikation

−20°C to -80°C
Single donor
Cytomegalovirus
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt