Learn More
Cytosin-β-D-Arabinofuranosid-Hydrochlorid, 99 %, kristallin
Catalog Number p-3778100
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
69-74-9
C9H14ClN3O5
279.68
MFCD00012839
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
cytarabine hydrochloride
134129637
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
69-74-9
C9H14ClN3O5
279.68
MFCD00012839
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
cytarabine hydrochloride
134129637
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Schmelzpunkt 197.0°C to 198.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 10, 2778
Spezifische Drehung +127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O))
IUPAC-Name hydrogen 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one chloride
Formelmasse 279.67
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.