Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-2-Phenylglycin, 99 %
Beschreibung
D-(-)-2-Phenylglycine is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors. Used to prepare semisynthetic antibiotics amoxicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
D-(-)-2 -Phenylglycin ist ein hemmender Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regler von NMDA-Rezeptoren. Zur Herstellung halbsynthetischer Antibiotika Amoxicillin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.3 g/100 ml) und wässriger Säure.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-(-)-2-Phenylglycine |
| Schmelzpunkt | 277°C (decomposition) |
| Beilstein | 2208676 |
| Merck Index | 14,7291 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.3g/100mL) and aqueous acid. |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 151.17 |
| Optische Drehung | −154° (c=1 in 1N HCl) |
| Reinheit (%) | 99% |