Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-2-Phenylglycin, 99 %
Artikelnummer. 11497597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497597 500 g -
11477597 25 g 25 Gramm
11487597 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497597 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A15669.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
D-(-)-2-Phenylglycine is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors. Used to prepare semisynthetic antibiotics amoxicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-2 -Phenylglycin ist ein hemmender Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regler von NMDA-Rezeptoren. Zur Herstellung halbsynthetischer Antibiotika Amoxicillin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.3 g/100 ml) und wässriger Säure.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875-74-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00008061
InChI-Schlüssel ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 70134
ChEBI CHEBI:44962
IUPAC-Name (2R)-2-amino-2-Phenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-2-Phenylglycine
Schmelzpunkt 277°C (decomposition)
Beilstein 2208676
Merck Index 14,7291
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.3g/100mL) and aqueous acid.
Menge 500 g
Formelmasse 151.17
Optische Drehung −154° (c=1 in 1N HCl)
Reinheit (%) 99%