Learn More
D-(-)-2-Phenylglycinethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381327
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381327 10 g 10 Gramm
11391327 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11381327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01564.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17609-48-2 | C10H14ClNO2 | 215.677 g/mol
D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride is used in pharmaceutical intermediates, in the combination of dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-2-Phenylglycin-Ethylester-Hydrochlorid wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten, in der Kombination von Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17609-48-2
Summenformel C10H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.677
MDL-Nummer MFCD00052005
InChI-Schlüssel FNNXQLSKQSVNLL-SBSPUUFOSA-N
Synonym r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hcl, ethyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine-oet hcl, h-d-phg-oet . hcl, d---2-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, d---alpha-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, pubchem10931, d-phg-oet hydrochloride
PubChem CID 20833765
IUPAC-Name Ethyl (2R)-2-amino-2-phenylacetathydrochlorid
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 5775455
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 10 g
Formelmasse 215.68
Optische Drehung −94° (c=1 in Water)
Reinheit (%) ≥98%